Informazioni su questo articolo
Mulino con motore potente, adatto per tutte le applicazioni di macinazione a secco in laboratorio. La camera di macinazione con imbuto e slitta rotante applicati per l'introduzione dei campioni può essere utilizzata con accessori di macinazione a martello o a lama, e con setacci con maglie da 0,2 a 6 mm. Le parti della camera a contatto con i campioni sono in acciaio inox cementato e il telaio della base in alluminio anodizzato ha un manico integrato. Il materiale macinato può essere raccolto in un recipiente dotato di collegamento standard NS 29/32 (le clip di supporto sono necessarie) o all'interno di tubi di raccolta.
- Il potente motore fornisce una velocità massima di 6000 min-1 con emissioni acustiche ridotte (inferiori a 70 dB(A) a 6000 min-1 senza carico) grazie al motore senza spazzole alimentato a corrente alternata trifase
- La camera di macinazione può essere equipaggiata con un accessorio per macinazione a martello a o lama (eliminando la necessità di una seconda camera di macinazione)
- Sul controller integrato della velocità con display a LED vengono visualizzati la velocità ed i valori degli altri parametri impostati
- Il dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento, i sovraccarichi e gli stalli protegge il motore arrestandolo automaticamente in caso di necessità
- Interruttore di sicurezza per spegnere automaticamente il mulino e modalità stand-by per risparmiare energia
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Safety according to IEC/EN 61010-2-51
Compatibilità elettromagnetica (EMC) a norma IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Classe di sicurezza a norma IEC/EN 61010-2-51
Specifiche
- Catalog No:
- 412-0516
- Modello:
- PX-PFC 90 D
- Granulometria finale:
- <0,2 mm
- Dimensione rete:
- 0,2…6 mm
- Dimensione materiale in ingresso max.:
- ~12
- Dimensione lotto/quantità di materiale caricato:
- 300 ml
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
- 1000/600 W
- Visualizzazione della velocità:
- LED
- Intervallo di velocità:
- 50 - 6000 min⁻¹
- L×P×A:
- 251×325×480 mm
- Peso:
- 12 kg