Orders LinkContactUsLinkComponent
Mulino analitico A 11 basic
Nome del fornitore:   IKA
Mulino analitico A 11 basic
Nome del fornitore:  IKA
Certificates
Mulino analitico A 11 basic
1 varianti
Product Details & Documents
Questi mulini a carica discontinua consentono di eseguire due tipi di operazione: macinazione per urto di materiali duri, fragili o non elastici mediante battitore in acciaio inox di alta qualità (utilizzabile per campioni con durezza Mohs di valore fino a sei) e macinazione a taglio (modello A 11) per materiali morbidi e fibrosi mediante una lama di taglio opzionale.
  • 2 diversi tipi di macinazione: ad urto e a taglienti
  • I materiali umidi e collosi possono essere macinati con l'aggiunta di acqua
  • La camera di macinazione in ETFE con rinforzo in fibra di vetro è adatta al riempimento con azoto liquido (per l'infragilimento dei materiali da triturare)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
 : Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 43
 : Fornito di serie con polverizzatore A 11.1 per triturazione ad urto (412-1100) e camera di macinazione A 11.5 da 80 ml (412-0001). Sono disponibili diversi tipi di accessori, ordinabili separatamente.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 412-1111
  • 432-0027
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
  • 10 mm
  • 10 mm
  • Velocità periferica:
  • 53 m/s
  • 53 m/s
  • Ciclo di funzionamento "on/off":
  • 1/10 min
  • 1/10 min
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
  • 160/100 W
  • 160/100 W
  • Protezione da sovraccarico:
  • Velocità:
  • 28000 min⁻¹ fissa
  • 28000 min⁻¹ fissa
  • Volume utile:
  • 80 ml
  • 80 ml
  • L×P×A:
  • 85×85×240 mm
  • 85×85×240 mm
  • Peso:
  • 1,5 kg
  • 1,5 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 412-1111
    A 11 basic,Mulino analitico
    A 11 basic,Mulino analitico
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’490.00
    SFr. 3’490.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’490.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-1111
    Dimensione materiale in ingresso max.
    10 mm
    Velocità periferica
    53 m/s
    Ciclo di funzionamento "on/off"
    1/10 min
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    160/100 W
    Protezione da sovraccarico
    Velocità
    28000 min⁻¹ fissa
    Volume utile
    80 ml
    L×P×A
    85×85×240 mm
    Peso
    1,5 kg
  • 432-0027
    A 11 base, trituratore da analisi
    A 11 base, trituratore da analisi
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    432-0027
    Dimensione materiale in ingresso max.
    10 mm
    Velocità periferica
    53 m/s
    Ciclo di funzionamento "on/off"
    1/10 min
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    160/100 W
    Protezione da sovraccarico
    Velocità
    28000 min⁻¹ fissa
    Volume utile
    80 ml
    L×P×A
    85×85×240 mm
    Peso
    1,5 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Beater A11.3
    Beater A11.3
    412-1102
    Macinazione di materiali di durezza massima 9 mohs
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 334.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Imbuto di riempimento A 11.7
    Imbuto di riempimento A 11.7
    431-2114
    Funzionamento con azoto liquido per evitare schizzi durante il riempimento
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 367.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Camera di triturazione di ricambio da 80 ml
    Camera di triturazione di ricambio da 80 ml
    412-0001
    Per applicazioni a basse temperature (-200 °C). In ETFE con rinforzo in fibra di vetro e ingresso in acciaio inox, buona resistenza chimica
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 665.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Doppio polverizzatore A 11.6
    Doppio polverizzatore A 11.6
    431-2113
    Per materiali di durezza massima 3 mohs. Utilizzabile solo con camera di macinazione da 250 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 715.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Polverizzatore di ricambio A 11.1
    Polverizzatore di ricambio A 11.1
    412-1100
    Per la frantumazione di sostanze fino a durezza Mohs pari a 6
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 160.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Coltello di taglio A 11.2
    Coltello di taglio A 11.2
    412-1101
    Per tagliare materiale morbido e fibroso
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 269.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Camera di triturazione da 250 ml
    Camera di triturazione da 250 ml
    412-1112
    utilizzabile solo con Doppio polverizzatore A 11.6 431-2113. In policarbonato con inserto in acciaio inossidabile. Non adatto per l'uso con azoto liquido.
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 900.00