Software per la comparazione immediata, Trace
Catalog # 630-3042
Supplier: MOTIC
Specifications
- Descrizione:Software Trace
- Conf:1
Specifications
About this item
Il software Trace consente di collegare due o più Moticam o diversi microscopi digitali al computer e ottenere immagini comparative in tempo reale.
- Trasforma i microscopi in strumenti comparativi e il basso costo ne consente l'uso nel campo della didattica delle scienze forensi
- Molto più di un semplice confronto, è possibile sovrapporre le immagini in tempo reale e ritoccarle
- Autenticazione della calligrafia in pochi secondi, o determinazione dell'appartenenza allo stesso lotto di due pezzi di stoffa
- Facile da installare e da utilizzare, Trace offre una piattaforma completa per la valutazione di immagini comparative basata su report con strumenti di modifica e misurazione precisa