Orders LinkContactUsLinkComponent
Lampadine alogene
Lampadine alogene
Lampadina alogena, 15 V, 150 W
Codice catalogo 631-0518
Nome del fornitore:   SCHOTT AG Lighting and imaging
Lampadine alogene
Codice catalogo 631-0518
Nome del fornitore:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Lampadine alogene
Lampadine alogene
Lampadina alogena, 15 V, 150 W
Price
SFr. 28.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Lampadina alogena
  • Seq:
    852
  • Potenza:
    150 W
  • Voltaggio:
    15 V