Orders LinkContactUsLinkComponent
Luxmetro, 540
Luxmetro, 540
Luxmetro, 540
Codice catalogo 620-3304
Nome del fornitore:   Testo
Luxmetro, 540
Codice catalogo 620-3304
Nome del fornitore:  Testo
Luxmetro, 540
Luxmetro, 540
Luxmetro, 540
Price
SFr. 179.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an auto-off function complete the instrument.
  • HOLD function for easy measurement value readout
  • Max./Min. values
  • Operating temperature from 0 to +50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying out spot checks in the workplace, shops and offices.
Informazioni per l'ordine: fornito con cappuccio protettivo, cinghia da polso, supporto da cintura e 2 batterie alcaline AAA per circa 20 ore di utilizzo senza illuminazione del display.
Specifiche
  • Descrizione:
    Luxmetro, 540
  • Cat. No.:
    620-3304
  • Peso:
    45 g
  • Accuratezza:
    ±3%
  • Range di misurazione:
    0 - 99999 lux
  • Risoluzione:
    1 Lux (0 - 19999 Lux)
    10 Lux (20000 - 99999 Lux)
  • Temperatura d'uso:
    0...50 °C
  • L×P×A:
    133×46×25 mm
  • Display:
    Backlit LCD