Omogeneizzatori, sistema POLYTRON® PT10-35 GT
Modello con basamento, range volumetrico 0,1 ... 10000 ml. Omogeneizzatori da banco con motore potente e dal design lineare e salvaspazio, facile da maneggiare. Ideale per qualsiasi operazione di dispersione e omogeneizzazione. Accessori disponibili per usare lo strumento con diversi tipi di stativo.
- Allarmi acustici di errore ed emissioni acustiche ridotte (circa 82 dB(A) a 30000 min-₁)
- Controller della velocità digitale integrato a circuito chiuso - Velocità costante indipendentemente dalle variazioni del carico
- Il dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento, i sovraccarichi e gli stalli protegge il motore arrestandolo automaticamente in caso di necessità
- Fornito completo di estensioni per supporti con prese Ø13 mm
- Il meccanismo di montaggio/smontaggio rapido degli utensili di dispersione con diametro da 5 a 36 mm ne consente la sostituzione rapida e semplice
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to: IEC/EN 61000-6-2 & -6-3
Safety according to: IEC/EN 61010-2-51
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Compatibilità elettromagnetica:IEC/EN 61000-6-2 & -6-3
Classe di sicurezza:IEC/EN 61010-2-51
Compatibilità elettromagnetica:IEC/EN 61000-6-2 & -6-3
Classe di sicurezza:IEC/EN 61010-2-51
: forniti senza supporto e utensili di dispersione, che devono essere ordinati separatamente. Possono essere utilizzati utensili di dispersione del POLYTRON® SYSTEM PT 3100 e del precedente modello PT 10-35 (PT-K) facendo riferimento all'adattatore elencato di seguito.
Dispersing aggregates
Frequently Bought Together