Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Nome del fornitore:   IKA
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Nome del fornitore:  IKA
Certificates
Omogeneizzatori, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
1 varianti
Product Details & Documents
Compact, hand-held tissue homogenizer for volumes from 0,5 to 100 ml with a quick-connect coupling for easy interchangeability of dispersing tools.
  • Quick-connect coupling for changing dispersing elements easily
  • Ideal for manual operation due to its light weight and ergonomic design
  • Extremely mobile due to direct line power (no transformer required)
  • Stainless steel dispersing elements can be cleaned quickly and easily as they can be dismounted without tools
  • Plastic disposable dispersing elements are available in two sizes, particularly suitable for PCR analysis
  • High performance drive ensures immense speed stability
  • Quiet operation
Small dispersing instrument for volumes from 0,5 to 100 ml (H₂O). It offers a wide speed range from 8000 to 30,000 min⁻¹ that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. A broad choice of dispersing elements guarantees a wide range of applications.
Certifications: EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 
EN 61010-2-051:2015 
EN 61326-1:2013 
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 
EN ISO 12100:2010 
2014/35/EU Low Voltage Directive 
2006/42/EG Machinery Directive 
2014/30/EU EMC Directive 
2011/65/EU RoHS Directive
Accessories information: The drive unit always requires a dispersing tool, please choose from the compatible tools.
Informazioni per l'ordine: The dispersing tool is not included in the scope of delivery. Packages include Stands and Dispersing tools.
Informazioni per l'ordine: Supplied with T 10 basic ULTRA-TURRAX® and R 200 clamp.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 431-0179
  • 431-0188
  • 431-0189
  • Modello:
  • T 10 base (2012)
  • T 10 base (2012)
  • T 10 base (2012)
  • Volume H₂O:
  • 0,5 - 100 ml
  • 0,5 - 100 ml
  • 0,5 - 100 ml
  • Viscosità max.:
  • 5000 mPas
  • 5000 mPas
  • 5000 mPas
  • Intervallo di velocità:
  • 8000 - 30000 min⁻¹
  • 8000 - 30000 min⁻¹
  • 8000 - 30000 min⁻¹
  • Visualizzazione della velocità:
  • Analogico
  • Analogico
  • Analogico
  • Potenza in ingresso/uscita del motore:
  • 125/75 W
  • 125/75 W
  • 125/75 W
  • Peso:
  • 0,5 kg
  • 0,5 kg
  • 0,5 kg
  • L×P×A:
  • 56×66×178 mm
  • 56×66×178 mm
  • 56×66×178 mm
Specifiche
Product Family Options
Unità di dispersione T 10 base ULTRA-TURRAX®
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 431-0179
    Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina EU
    Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina EU
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    431-0179
    Modello
    T 10 base (2012)
    Volume H₂O
    0,5 - 100 ml
    Viscosità max.
    5000 mPas
    Intervallo di velocità
    8000 - 30000 min⁻¹
    Visualizzazione della velocità
    Analogico
    Potenza in ingresso/uscita del motore
    125/75 W
    Peso
    0,5 kg
    L×P×A
    56×66×178 mm
  • 431-0188
    Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina UK
    Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina UK
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    431-0188
    Modello
    T 10 base (2012)
    Volume H₂O
    0,5 - 100 ml
    Viscosità max.
    5000 mPas
    Intervallo di velocità
    8000 - 30000 min⁻¹
    Visualizzazione della velocità
    Analogico
    Potenza in ingresso/uscita del motore
    125/75 W
    Peso
    0,5 kg
    L×P×A
    56×66×178 mm
  • 431-0189
    Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina CH
    Omogeneizzatore T 10 base ULTRA-TURRAX®, spina CH
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’960.00
    SFr. 1’960.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’960.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    431-0189
    Modello
    T 10 base (2012)
    Volume H₂O
    0,5 - 100 ml
    Viscosità max.
    5000 mPas
    Intervallo di velocità
    8000 - 30000 min⁻¹
    Visualizzazione della velocità
    Analogico
    Potenza in ingresso/uscita del motore
    125/75 W
    Peso
    0,5 kg
    L×P×A
    56×66×178 mm
Dispersing tools
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Volume
    Per
    Statore/rotore Ø
    Descrizione
    Lunghezza
    Velocità
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 40 ml
    T 10 basic
    7 / 4,8 mm
    S10D-7G-KS-110
    110 mm
    7,5 m/s
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 765.00
    SFr. 765.00
    1 * 24 ST
       SFr. 765.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Per
    Statore/rotore Ø
    Descrizione
    Volume
    Velocità
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 100 ml
    T 10 basic
    10/7,6 mm
    115 mm
    11,9 m/s
    S 10 N - 10 G
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’900.00
    SFr. 1’900.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’900.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Per
    Statore/rotore Ø
    Descrizione
    Volume
    Velocità
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 100 ml
    T 10 basic
    10,0/7,6 mm
    115 mm
    11,9 m/s
    S 10 N - 10 G - ST
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’060.00
    SFr. 2’060.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’060.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Volume
    Per
    Statore/rotore Ø
    Descrizione
    Lunghezza
    Velocità
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 20 ml
    T 10 basic
    7 / 4,8 mm
    S10D-7G-KS-65
    65 mm
    7,5 m/s
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - SFr. 677.00
    SFr. 677.00
    1 * 24 ST
       SFr. 677.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Per
    Statore/rotore Ø
    Descrizione
    Volume
    Velocità
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 50 ml
    T 10 basic
    8/6,1 mm
    115 mm
    9,6 m/s
    S 10 N - 8 G
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’900.00
    SFr. 1’900.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’900.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Per
    Statore/rotore Ø
    Descrizione
    Volume
    Velocità
    Disponibilità
    Price
  • 1 - 50 ml
    T 10 basic
    8,0/6,1 mm
    115 mm
    9,6 m/s
    S 10 N - 8 G - ST
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’060.00
    SFr. 2’060.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’060.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Per
    Statore/rotore Ø
    Descrizione
    Volume
    Velocità
    Disponibilità
    Price
  • 0,5 - 10 ml
    T 10 basic
    5/3,8 mm
    92 mm
    6 m/s
    S 10 N - 5 G
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’900.00
    SFr. 1’900.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’900.00
Stands
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • T 10 basic/VDI 12
    Stativo di supporto, 242×355 mm, asta di ferro 10 mm Ø e altezza 370 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 254.00
    SFr. 254.00
    1 * 1 ST
       SFr. 254.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • 3
    Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 433.00
    SFr. 433.00
    1 * 1 ST
       SFr. 433.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 800 mm
    Placchi il basamento la R 1826, la piastra 200x316 il millimetro, asta 800 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 478.00
    SFr. 478.00
    1 * 1 ST
       SFr. 478.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mm
    Stativo su piastra R 1827
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
    SFr. 510.00
    1 * 1 ST
       SFr. 510.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto R200 per il fissaggio del modello T 10 basic allo stativo
    Morsetto R200 per il fissaggio del modello T 10 basic allo stativo
    442-0313
    T 10 basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 55.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto
    Morsetto
    442-2043
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 51.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    IKAA20003417
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.50