VWR®, Software per la convalida di metodi analitici, Validation Manager
HPLC1.18988.SMA1
- Descrizione:Licenza per singolo utente SMA (Software Maintenance Agreement) per Validation Manager
- Environmentally Preferable:
- Conf:1
Il software Validation Manager verifica l'idoneità del metodo analitico per l'uso previsto e genera automaticamente il report di validazione richiesto. In tal modo, Validation Manager è in grado di salvare giorni o settimane di lavori di validazione per qualsiasi tecnica analitica.
- Basato sulle linee guida internazionali per la validazione dei metodi
- Configurazione versatile per tutte le tecniche analitiche
- Semplice utilizzo e inserimento dei dati
- Calcolo e valutazione automatici delle caratteristiche del metodo
- Compilazione automatica dei rapporti
- Convalidato e conforme agli standard FDA
Per ulteriori informazioni sul software Validation Manager contattare gli specialisti Avantor o inviare un e-mail a [email protected].