Orders LinkContactUsLinkComponent
Scaffali cromati
Scaffali cromati
Nome del fornitore:   Metro International
Scaffali cromati
Nome del fornitore:  Metro International
Certificates
Scaffali cromati
Scaffali cromati
10 varianti
Product Details & Documents
Sistema di scaffalature flessibile e modulare. Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare tutte le esigenze. Grazie a speciali meccanismi di bloccaggio, l'altezza dei ripiani può essere regolata in pochi minuti, senza nessuno strumento, garantendo contemporaneamente, una struttura solida e sicura. La scaffalatura componibile può essere utilizzata per espandere il sistema base o può essere configurata separatamente.
  • Assemblaggio facile e veloce, per soddisfare esigenze specifiche
  • Ogni unità comprende quattro ripiani
  • Altezza: 1600 mm
  • Capacità di carico: circa 1000 kg (circa 250 kg per ripiano)
Made of superior chromium plated steel.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Materiale
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 132-3921
    Scaffale di base
    Scaffale di base
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    915×460×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 818.00
    SFr. 818.00
    1 * 1 ST
       SFr. 818.00
  • 132-3927
    Scaffale di base
    Scaffale di base
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    915×535×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 927.00
    SFr. 927.00
    1 * 1 ST
       SFr. 927.00
  • 132-3923
    Scaffale di base
    Scaffale di base
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    1070×460×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 938.00
    SFr. 938.00
    1 * 1 ST
       SFr. 938.00
  • 132-3929
    Scaffale di base
    Scaffale di base
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    1070×535×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’040.00
    SFr. 1’040.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’040.00
  • 132-3925
    Scaffale di base
    Scaffale di base
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    1220×460×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 938.00
    SFr. 938.00
    1 * 1 ST
       SFr. 938.00
  • 132-3922
    Ripiano aggiuntivo
    Ripiano aggiuntivo
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    915×460×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 780.00
    SFr. 780.00
    1 * 1 ST
       SFr. 780.00
  • 132-3928
    Ripiano aggiuntivo
    Ripiano aggiuntivo
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    915×535×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 888.00
    SFr. 888.00
    1 * 1 ST
       SFr. 888.00
  • 132-3924
    Ripiano aggiuntivo
    Ripiano aggiuntivo
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    1070×460×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 900.00
    SFr. 900.00
    1 * 1 ST
       SFr. 900.00
  • 132-3930
    Ripiano aggiuntivo
    Ripiano aggiuntivo
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    1070×535×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’000.00
    SFr. 1’000.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’000.00
  • 132-3926
    Ripiano aggiuntivo
    Ripiano aggiuntivo
    approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
    Acciaio cromato
    1220×460×1600 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 900.00
    SFr. 900.00
    1 * 1 ST
       SFr. 900.00