Supporto per bombole del gas
N° de catalogue 159-9110
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Spécifications
- Tipo:Supporto per bombole del gas
- Conf:1
Spécifications
À propos de cet article
Supporto per bombole del gas in alluminio rivestito, con cinghia di sicurezza e fibbie a scatto. Può essere facilmente fissato a banchi di lavoro, tavoli, ripiani o battenti fino a 70 mm di spessore.
- Adatto per bombole da 10 l e più grandi
- Fissaggio sicuro, facile da allentare