ContactUsLinkComponent
Cappa a flusso laminare verticale, Mini-V/PCR
Catalog # TELR1923477
Cappa a flusso laminare verticale, Mini-V/PCR
Catalog # TELR1923477
Specifications
  • Velocità aria:
    0,4 m/s
  • Livello di rumorosita:
    <58 dB(A)
  • Descrizione:
    Mini-V/PCR
  • Modello:
    Mini-V/PCR
  • Est. L×P×A:
    670×520×1125 mm
  • Filtri:
    "HEPA/ULPA H14 EN 1822: 99.999% at 0,3 μm particle size according to DOP
    Prefilter 85% ASHRAE"
  • Dimensioni interne L×P×A:
    630×500×570 mm
  • Luminosità ( lux ):
    1600 lux
  • Peso:
    70 kg
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Le cappe a flusso laminare verticale sono la soluzione ideale per la manipolazione di sostanze non nocive e campioni biologici non pericolosi in cui la protezione del prodotto è l’aspetto fondamentale. Queste cappe garantiscono un'area di lavoro di classe 100, in conformità con gli standard americani FED STD 209 e BS 5195.
  • Reduced width and height for easy access to all laboratories
  • Foldable methacrylate UV resistant front panel
  • Stainless steel divided working tray (one piece in Mini V) to allow easy cleaning
  • LCD screen displays air speed, working hours and more
Il banco Mini V di dimensioni ridotte è ideale per preparazioni per PCR. È dotato di luce UV di serie.
L'unità è dotata di un filtro HEPA-H14 per il deflusso, garantendo in tal modo operazioni in condizioni sterili e senza particelle estranee grazie al flusso di aria ultra filtrata che attraversa continuamente l'area di lavoro, per garantire una protezione completa del prodotto.
Certifications: Class 4 according to ISO 14644-1; Grade A Annex 1 GMP.