Congelatori orizzontali
Supplier: Liebherr
Certificates
About this item
Congelatori orizzontali professionali con tecnologia StopFrost per ridurre l'accumulo di ghiaccio.
- Display analogico
- Scongelamento manuale
Intervallo di temperatura: −14 a −26 °C.
Frequently Bought Together