Congelatori verticali universali, modelli GP
Supplier: Liebherr
Certificates
About this item
Congelatori per uso generico con sistema di raffreddamento statico, ideali per la conservazione di prodotti che non presentano particolari criticità. Spaziosi e a risparmio energetico, questi congelatori verticali sono estremamente economici e dotati di sistemi di raffreddamento e compressori ottimizzati. Tutti i modelli sono dotati di un sistema di recupero dell'acqua di sbrinamento. Tutti i modelli sono dotati di tecnologia SuperFrost che garantisce la massima semplicità ed economia, consentendo di abbassare rapidamente la temperatura fino a −32 °C.
- Controllo elettronico della temperatura
- Tutti i cassetti possono essere rimossi per aumentare lo spazio di conservazione a disposizione
Intervallo di temperatura: da −18 a −25 °C
Specifications
- Catalog No:
- LIEBGP1476
- Modello:
- GP 1476
- Codice:
- LIEBGP1476
- Circolazione dell'aria:
- Naturale
- Display:
- LCD touch screen
- Allarme:
- Audible and visual
- Ripiani/cassetti:
- 4 plastic shelves
- Tipo sportello:
- 1 solid, reversible door, hinge right
- Materiale:
- Acciaio
- Classe energetica:
- A++