Specifiche
- Esterno L×P×A:1110×870×2010 mm
- Capacità:728 l
- Descrizione:ULT freezer, VIP, MDF-U74V
- Seq:04
- Modello:MDF-U74V
- Codice:471-0607
- Display:LED
- Tipo sportello:1 outer door, 2 inner doors, insulated
- Materiale:Painted steel
- Peso:340 kg
- Conf:1
- Interno LxPxA:870×600×1400 mm
- Temperatura:–50 °C至 –86 °C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Gli ultracongelatori PHCbi VIP™ rappresentano la combinazione industriale più completa di refrigerazione, controllo, allarme, monitoraggio e accessibilità, per la massima sicurezza dei campioni a temperature basse fino a −86 °C. Ideale per lo stoccaggio di materiali in depositi, ospedali, cliniche e stabilimenti di ricerca, la serie VIP™ è progettata per ridurre notevolmente il consumo di energia.
- Patented VIP™ Vacuum Insulation Panel increasing interior volume by 30%
- Two interior doors, creating two independent compartments
- Microprocessor controlled
- Cascade refrigeration system
- Temperature sensor: PT100
- Built-in temperature and power failure audible and visual alarms
- Door handle with latch locking system
Il sistema di controllo a microprocessore PHCbi è sicuro, semplice da usare e completo. I parametri di setpoint e allarme e le funzioni di auto-diagnosi sono accessibili mediante tastierino antimanomissioni. Gli input di controllo vengono gestiti mediante comodi pulsanti a pressione su una copertura sigillata e monopezzo. Il pannello è montato sullo sportello e inclinato, per un facile accesso.
Porte di accesso per cavi.
Quattro ruote e due piedini regolabili.
Range di temperatura: da −50 a −86 °C
Cascade refrigeration system
Temperature sensor: PT100