Accessories for compact automatic extraction units, Soxtherm
Supplier: GERHARDT
Certificates
About this item
Controllo affidabile ed efficace comprensivo di funzionamento non presidiato di fino a 4 unità simultaneamente, funzionamento ottimale con il controller Multistat compatto o con il pratico software Soxtherm Manager, supportato dalla maggior parte dei PC. Il software fornisce una panoramica del funzionamento e dello stato e offre un'ampia gamma di funzioni di registrazione e documentazione associata.
Ordering information: Richiedere a Avantor ulteriori dettagli sugli altri accessori disponibili, tra cui ditali e tenute.
Frequently Bought Together