ContactUsLinkComponent
Evaporatori rotanti, RV 10 control
Evaporatori rotanti, RV 10 control
Supplier:  IKA
Certificates
undefined
Evaporatori rotanti, RV 10 control
Supplier:  IKA
Specifications
  • Catalog No:
  • IKAA8031643BOM4
  • IKAA8031643BOM2
  • Modello:
  • RV 10 control
  • RV 10 control
  • Velocità di rotazione:
  • 20 - 280 min⁻¹
  • 20 - 280 min⁻¹
  • Regolazione della velocità di rotazione:
  • Digital
  • Digital
  • Potenza riscaldante:
  • 1300 W
  • 1300 W
  • Superficie refrigerante:
  • 1500 cm²
  • 1500 cm²
  • Capacità del bagnomaria:
  • 3 L
  • 3 L
  • L×P×A:
  • 530×410×430 mm (without glassware)
  • 530×410×430 mm (without glassware)
  • Peso:
  • 21,5 kg
  • 21,5 kg
  • Classe di protezione DIN EN 60529:
  • IP 21
  • IP 21
  • Range di temperatura:
  • Da ambiente a 180 °C
  • Da ambiente a 180 °C