ContactUsLinkComponent
Evaporatore rotante su larga scala Laborota 20 Safety Version
undefined
Evaporatore rotante su larga scala Laborota 20 Safety Version
  • Catalog No:
  • 531-3415
  • Modello:
  • Laborota 20 control
  • Velocità di rotazione:
  • 6 - 160 min⁻¹
  • Potenza riscaldante:
  • 4000 W
  • Capacità del bagnomaria:
  • 24 L
  • L×P×A:
  • 1000×700×1580 mm
  • Classe di protezione DIN EN 60529:
  • IP 20
  • Range di temperatura:
  • 20…180 °C ±1
Frequently Bought Together