Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Nome del fornitore:   Cole-Parmer
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Nome del fornitore:  Cole-Parmer
Certificates
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
1 varianti
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • Two independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
Informazioni per l'ordine: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 662-0331
  • JENW79000-58
  • Modello:
  • 3540
  • 3540
  • pH - range:
  • –2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • pH - risoluzione:
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 selezionabile
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 selectable
  • pH - accuratezza:
  • ±0,003
  • ±0,003
  • pH - calibrazione:
  • Automatico, a 1, 2 o 3 punti
    Riconoscimento automatico di tamponi: Jenway, NIST, DIN e JIS
  • Automatic, 1, 2 or 3-point
    Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JIS
  • mV - range:
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • mV - risoluzione:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - accuratezza:
  • ±0,2
  • ±0,2
  • Intervallo di conducibilità:
  • A selezione automatica da 0,01 µS a 1999 mS/cm
  • Auto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cm
  • Risoluzione della conducibilità:
  • da 0,01 µS a 1 mS
  • 0,01 µS to 1 mS
  • Precisione della conducibilità:
  • ±0,5% ±2 cifre
  • ±0,5% ±2 digits
  • Costante di cella di conducibilità:
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • Calibrazione della conducibilità:
  • Automatico, 1, 2 o 3 punti
    Riconoscimento standard automatico: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (con possibilità di esclusione manuale)
  • Automatic, 1, 2 or 3 points
    Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)
  • Range di temperatura:
  • –10...+105 °C
  • –10...+105 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Temperatura - compensazione:
  • ATC e manuale, 0...+100 °C
  • ATC and manual, 0...+100 °C
  • Display:
  • Display LCD retroilluminato 1/8 VGA
  • Backlit 1/8 VGA LCD
  • Conformità:
  • GLP
  • GLP
  • Capacità della memoria:
  • Fino a 500 letture (250 per ogni modalità)
  • Up to 500 readings (250 for each mode)
  • Interfacce:
  • BNC (pH) e DIN 7 pin (conducibilità)
  • BNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)
  • Uscite:
  • Analogiche, interfaccia RS232 e IrDA
  • Analogue, RS232 and IrDA interface
  • L×P×A:
  • 210×250×55 mm
  • 210×250×55 mm
  • Peso:
  • 0,850 kg
  • 0,850 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 662-0331
    Misuratore pH/conducibilità da banco 3540, UK-plug
    Misuratore pH/conducibilità da banco 3540, UK-plug
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    662-0331
    Modello
    3540
    pH - range
    –2,000...+20,000
    pH - risoluzione
    0,001 / 0,01 / 0,1 selezionabile
    pH - accuratezza
    ±0,003
    pH - calibrazione
    Automatico, a 1, 2 o 3 punti
    Riconoscimento automatico di tamponi: Jenway, NIST, DIN e JIS
    mV - range
    ±1999,9
    mV - risoluzione
    0,1
    mV - accuratezza
    ±0,2
    Intervallo di conducibilità
    A selezione automatica da 0,01 µS a 1999 mS/cm
    Risoluzione della conducibilità
    da 0,01 µS a 1 mS
    Precisione della conducibilità
    ±0,5% ±2 cifre
    Costante di cella di conducibilità
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Calibrazione della conducibilità
    Automatico, 1, 2 o 3 punti
    Riconoscimento standard automatico: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (con possibilità di esclusione manuale)
    Range di temperatura
    –10...+105 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,5 °C
    Temperatura - compensazione
    ATC e manuale, 0...+100 °C
    Display
    Display LCD retroilluminato 1/8 VGA
    Conformità
    GLP
    Capacità della memoria
    Fino a 500 letture (250 per ogni modalità)
    Interfacce
    BNC (pH) e DIN 7 pin (conducibilità)
    Uscite
    Analogiche, interfaccia RS232 e IrDA
    L×P×A
    210×250×55 mm
    Peso
    0,850 kg
  • JENW79000-58
    Misuratore pH/conducibilità da banco 3540, EU-plug
    Misuratore pH/conducibilità da banco 3540, EU-plug
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’740.00
    SFr. 1’740.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’740.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    JENW79000-58
    Modello
    3540
    pH - range
    –2,000...+20,000
    pH - risoluzione
    0,001 / 0,01 / 0,1 selectable
    pH - accuratezza
    ±0,003
    pH - calibrazione
    Automatic, 1, 2 or 3-point
    Auto. buffer recognition: Jenway, NIST, DIN and JIS
    mV - range
    ±1999,9
    mV - risoluzione
    0,1
    mV - accuratezza
    ±0,2
    Intervallo di conducibilità
    Auto–selected from 0,01 µS to 1999 mS/cm
    Risoluzione della conducibilità
    0,01 µS to 1 mS
    Precisione della conducibilità
    ±0,5% ±2 digits
    Costante di cella di conducibilità
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Calibrazione della conducibilità
    Automatic, 1, 2 or 3 points
    Automatic standard recognition: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (with manual override)
    Range di temperatura
    –10...+105 °C
    Risoluzione della temperatura
    0,1 °C
    Accuratezza della temperatura
    ±0,5 °C
    Temperatura - compensazione
    ATC and manual, 0...+100 °C
    Display
    Backlit 1/8 VGA LCD
    Conformità
    GLP
    Capacità della memoria
    Up to 500 readings (250 for each mode)
    Interfacce
    BNC (pH) and 7–pin DIN (conductivity)
    Uscite
    Analogue, RS232 and IrDA interface
    L×P×A
    210×250×55 mm
    Peso
    0,850 kg