Dissolved oxygen probe, StirrOx® G
Sonda per ossigeno disciolto StirrOx® G, StirrOx® G, agitazione automatica, con recipiente di calibrazione OxiCal®-ST
Codice catalogo 664-0510
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Sonda per ossigeno disciolto autoagitante per misure con agitazione simultanea.
- Funzionamento con una sola mano per misure rapide in serie
- Agitazione costante per una riproducibilità elevata
- Consumo di ossigeno a livello polarografico estremamente ridotto
- Compensazione di temperatura
- Controllo delle rotture della membrana
Informazioni per l'ordine: completo di contenitore di calibrazione OxiCal®-ST.
Documents
Sensors for Field and Laboratory.pdf
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Tipo:StirrOx® G, agitazione automatica, con recipiente di calibrazione OxiCal®-ST
- Descrizione:Sonda per ossigeno disciolto StirrOx® G
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Electrolyte for galvanic dissolved oxygen sensorsElectrolyte for galvanic dissolved oxygen sensors662-0402Log in per disponibilità1 * 50 mL - SFr. 124.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tripod foot, Sta-ST, for OxiCal®-ST calibration and storage vessel for StirrOx® G oxygen sensorTripod foot, Sta-ST, for OxiCal®-ST calibration and storage vessel for StirrOx® G oxygen sensor662-0407Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 124.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- WP3-ST, testine di ricambio con membrana per StirrOx® GWP3-ST, testine di ricambio con membrana per StirrOx® G662-0409Log in per disponibilità1 * 3 ST - SFr. 281.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Copertura di fissaggio per flacone Karlsruhe KF 12Copertura di fissaggio per flacone Karlsruhe KF 12715-3251Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 199.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Recipiente per calibrazione e conservazione, per la calibrazione precisa in aria satura di vapore acqueo, StirrOx® GRecipiente per calibrazione e conservazione, per la calibrazione precisa in aria satura di vapore acqueo, StirrOx® GWTWA205349Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 345.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Bottiglie di Karlsruhe, compl. di tappo smerigliato da 60 mm ideale per la determinazione del BODBottiglie di Karlsruhe, compl. di tappo smerigliato da 60 mm ideale per la determinazione del BOD715-3254Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 82.70
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit di manutenzione StirrOx-G (compl. foglio abrasivo, 3 membrane di ricambio ed elettrolita)Kit di manutenzione StirrOx-G (compl. foglio abrasivo, 3 membrane di ricambio ed elettrolita)662-0403Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 381.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..