Drying chambers
Nome del fornitore: LABCONCO
Informazioni su questo articolo
8 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- LBCP7318702
- LBCP7318800
- LBCP7318802
- LBCP7521000
- LBCP7521001
- 535-0030
- 535-0031
- 535-0232
- Environmentally Preferable:
- Imballi sostenibili
- Imballi sostenibili
- Imballi sostenibili
- Materiali sostenibili|Imballi sostenibili
- Materiali sostenibili|Imballi sostenibili
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- LBCP7318702Clear acrylic chamber for bulk drying, with lid, 345×427 mm, for Freezone® 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 and 18Clear acrylic chamber for bulk drying, with lid, 345×427 mm, for Freezone® 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 and 18Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 2’560.00Specifiche:
Imballi sostenibili More
Specifications
Cat. No.LBCP7318702Environmentally PreferableImballi sostenibiliImballi sostenibili - LBCP7318800Tall clear acrylic chamber for bulk freeze drying, includes aluminium lid and 8 neoprene valves for use with both ¹/₂ and ³/₄" adapters, (requires shelves to operate) 442×584 mm, for Freezone® 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 and 18Tall clear acrylic chamber for bulk freeze drying, includes aluminium lid and 8 neoprene valves for use with both ¹/₂ and ³/₄" adapters, (requires shelves to operate) 442×584 mm, for Freezone® 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 and 18Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 4’540.00Specifiche:
Imballi sostenibili More
Specifications
Cat. No.LBCP7318800Environmentally PreferableImballi sostenibiliImballi sostenibili - LBCP7318802Clear acrylic chamber for bulk drying, includes aluminium lid and 8 neoprene valves with plastic knobs for use with both ¹/₂ and ³/₄" adapters, 442×389 mm, for Freezone® 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 and 18Clear acrylic chamber for bulk drying, includes aluminium lid and 8 neoprene valves with plastic knobs for use with both ¹/₂ and ³/₄" adapters, 442×389 mm, for Freezone® 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 and 18Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’900.00Specifiche:
Imballi sostenibili More
Specifications
Cat. No.LBCP7318802Environmentally PreferableImballi sostenibiliImballi sostenibili - LBCP7521000Heated chamber with ¹/₂" thick, clear acrylic cover, 229×267 mm, 115 V, for Freezone® 4.5A, 4.5P, 6, 12 and 18Heated chamber with ¹/₂" thick, clear acrylic cover, 229×267 mm, 115 V, for Freezone® 4.5A, 4.5P, 6, 12 and 18Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 4’950.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.LBCP7521000Environmentally Preferable - LBCP7521001Camera riscaldata con coperchio in acrilico incolore spesso 1/2", 229×267 mm, 230 V, per Freezone® da 4.5A, 4.5P, 6, 12 e 18Camera riscaldata con coperchio in acrilico incolore spesso 1/2", 229×267 mm, 230 V, per Freezone® da 4.5A, 4.5P, 6, 12 e 18Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 4’950.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.LBCP7521001Environmentally Preferable - 535-0030Camera di essiccazione a 12 posti, in acciaio inox da 248x203 mm, per Freezone® da 2,5, 6, 12 e 18 lCamera di essiccazione a 12 posti, in acciaio inox da 248x203 mm, per Freezone® da 2,5, 6, 12 e 18 lLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 2’570.00Specifiche:
Materiali sostenibili|Imballi sostenibili More
Specifications
Cat. No.535-0030Environmentally PreferableMateriali sostenibili|Imballi sostenibiliMateriali sostenibili|Imballi sostenibili - 535-0031Camera di essiccazione a 16 posti, in acciaio inox da 330×330 mm, per Freezone da 6, 12 e 18 lCamera di essiccazione a 16 posti, in acciaio inox da 330×330 mm, per Freezone da 6, 12 e 18 lLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’510.00Specifiche:
Materiali sostenibili|Imballi sostenibili More
Specifications
Cat. No.535-0031Environmentally PreferableMateriali sostenibili|Imballi sostenibiliMateriali sostenibili|Imballi sostenibili - 535-0232Drying chamber, stainless steel 584×343 mm, for Freezone® 6, 12, 18Drying chamber, stainless steel 584×343 mm, for Freezone® 6, 12, 18Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 7’600.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.535-0232Environmentally Preferable