Software Liqui-Soft® 2.0
Software
Catalog # 612-9837
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Software per la titolazione, il dosaggio, la documentazione e la calibrazione automatica.
- Permette di utilizzare contemporaneamente fino a 4 dosatori tipo akku-drive® o solarus® o analoghi tramite il PC
- Interfaccia estremamente 'user-friendly', facile documentazione dei protocolli
- Calibrazione di qualsiasi tipo di misuratore volumetrico con memorizzazione dei dati in conformità alle norme DIN e ISO
- Registrazione e memorizzazione simultanee di tutti i valori misurati
- Compatibile con Windows 95, 98, ME, NT e 2000
Specifications
- Descrizione:Software
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice