Data logger temperatura, iMini e iMini Plus
Registratore di temperatura ghiaccio secco, intelligente Escort Mini Plus, con sonda, singolo viaggio, T: –100…+40 °C, ±1,0 (−100…−80); ±0,7 (−80…−10); ±0,6 (−10…+40) °C, T: 0,1 °C/ °F
Codice catalogo 620-2354
Nome del fornitore: Askey Dataloggers
Data logger temperatura, iMini e iMini Plus
Codice catalogo 620-2354
Nome del fornitore: Askey Dataloggers
Vai a
Product Details & Documents
Questi registratori di dati vengono utilizzati durante il trasporto e il depostito di merci deperibili e per il controllo degli alimenti refrigerati.
- LCD
- Registrazione in tempo reale
- Programmabili per l'avvio su richiesta mediante la semplice pressione di un pulsante o con un ritardo di avvio da 0 a 255 minuti
Devices have a 1 m cable that connects the stainless steel temperature probe to the data logger. Available as a single-trip or multi-use unit.
W×D×H: 80×57×18 mm
Certifications: ISO9001:2008, RoHS, EN12830.
Delivery information: Il software deve essere ordinato separatamente. Sonda, Lר: 80×4,5 mm e cavo da 1 metro - solo per 620-0245.
Specifiche
- Range di misura:T: –100…+40 °C
- Risoluzione:T: 0,1 °C/ °F
- Descrizione:Registratore di temperatura ghiaccio secco, intelligente Escort Mini Plus, con sonda, singolo viaggio
- Seq:01
- Accuratezza:±1,0 (−100…−80); ±0,7 (−80…−10); ±0,6 (−10…+40) °C
- Cat. No.:620-2354
- Memoria dati - N. letture:8000
- Sensore:External sensor
- Software:Console Pro
- Tempo di risposta:T90 of 5 minutes of moving air
- L×P×A:83×57×18 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Battery CR2450 for mini series