ContactUsLinkComponent
Contenitore per azoto liquido, Serie TR
undefined
Contenitore per azoto liquido, Serie TR
  • Catalog No:
  • 478-3115
  • 478-3114
  • 478-3117
  • 478-3116
  • 478-3113
  • 478-3112
  • Modello:
  • TR 35
  • TR 26
  • TR 100
  • TR 60
  • TR 21
  • TR 11
  • Capacità:
  • 33,6 L
  • 26 L
  • 99 L
  • 60 L
  • 21,5 L
  • 12,2 L
  • Autonomia statica:
  • 140
  • 130
  • 180
  • 150
  • 119
  • 67
  • Evaporazione giornaliera:
  • 0,24 L
  • 0,2 L
  • 0,55 L
  • 0,4 L
  • 0,18 L
  • 0,18 L
  • Ø del collo:
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • Ø×H:
  • 468×655 mm
  • 388×669 mm
  • 510×986 mm
  • 468×869 mm
  • 388×605 mm
  • 308×584 mm
Frequently Bought Together