ContactUsLinkComponent
Contenitori Dewar per trasporto, tipo B e B-E
Contenitori Dewar per trasporto, tipo B e B-E
Supplier:  KGW
Certificates
undefined
Contenitori Dewar per trasporto, tipo B e B-E
Supplier:  KGW
Specifications
  • Catalog No:
  • 478-4304
  • 478-4303
  • 478-4302
  • 478-4301
  • 478-0767
  • KGWA1932
  • KGWA1935
  • 478-0765
  • 478-0766
  • KGWA1933
  • 478-0733
  • Modello:
  • 29
  • 28
  • 27
  • 26
  • 29
  • Tipo 26 B/BE
  • Tipo 26 B/BE
  • 26
  • 27
  • Tipo 27 B/BE
  • 28
  • Capacità:
  • 4 L
  • 3 L
  • 2 L
  • 1 L
  • 4 L
  • 1 L
  • 1 L
  • 2 L
  • 2 L
  • 3 L
  • Range di temperatura:
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • Evaporazione giornaliera:
  • 1,4 L
  • 1,6 L
  • 1,9 L
  • 1,2 L
  • 1,4 L
  • 1,2 L
  • 1,9 L
  • 1,6 L
  • Ø int.:
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 100 mm
  • 138 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • 138 mm
  • Altezza interna:
  • 310 mm
  • 230 mm
  • 170 mm
  • 150 mm
  • 310 mm
  • 150 mm
  • 150 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 170 mm
  • 230 mm
  • Ø est.:
  • 160 mm
  • 160 mm
  • 160 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
  • 120 mm
  • 120 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
  • 160 mm
  • 160 mm
  • Altezza totale:
  • 385 mm
  • 305 mm
  • 245 mm
  • 215 mm
  • 385 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 215 mm
  • 245 mm
  • 245 mm
  • 305 mm
Specifications
Related Information
Glass refills
Product Information
Frequently Bought Together