Informazioni su questo articolo
Cooling circulators with simple touch control and Varioflex pump performance. Models have a pressure/suction pump and have ergonomic handles and pump connections on the back and the sides.
- Wide temperature range from −90 to +200 °C
- Heating capacity: 3,5 kW, cooling capacity: 1,6 kW
- PowerAdapt means shorter heating-up periods and optimal performance without over-heating
- SmartCool system is a digital cooling management system with automatic compressor
- It is possible to upgrade from the Master series to the Command series at a later date
Termostati Master:
I termostati Proline Master sono dotati di un display a LED verdi di facile lettura con risoluzione 0,01 °C, semplice funzionamento con 3 tasti, ulteriore pulsante Tmax e spie per riscaldamento e raffreddamento. SelfCheck garantisce una segnalazione automatica in caso di eventuali guasti, compreso surriscaldamento o sovraccarico, tramite allarmi visivi e acustici. Le unità sono dotate di 2 prese per moduli, aggiornabili all'interfaccia RS 232/485, moduli analogici o di contatto.
Selectable limitation of the setting range
Integrated external regulator in cascade connection
Flow temperature and correctional value limitation to achieve careful heating during operation under external control
Simple temperature probe calibration
Adjustable Start mode (automatic/manual)
Termostati Command:
Oltre alle caratteristiche della serie Master, i termostati Proline Command sono dotati di display grafico a cristalli liquidi retroilluminato ad alta risoluzione, per l'indicazione dei valori effettivi con una risoluzione 0,1/0,01 o 0,001 °C. Immissione dati tramite tasti cursore o tasti funzione numerici. Le unità sono dotate di multidisplay grafico con messaggi di testo e rappresentazione grafica delle curve sequenziali di temperatura e sono comandate da menu in quattro lingue (tedesco, inglese, francese e spagnolo).
Temperature fisse: 8 temperature selezionabili e modificabili
Orologio in tempo reale associato alla funzione timer
Timer di controllo programmabile con memorizzazione fino a 150 segmenti di temperatura/tempo, ciascuno con 5 programmi
Interfaccia opto-disaccoppiata RS 232/485 integrata di serie
Console del pannello di comando staccabile, utilizzabile per controllo a distanza (fino a 50 metri)
Portata massima/pressione massima:
25 L/min, 0,7 bar, aspirazione 0,4 bar.