Software Labwise®
Product Details & Documents
Il GR150 ha elevate prestazioni, il GP200 e i nuovi controller termostatici TX150 e TXF200 insieme al software Labwise® garantiscono una configurazione, un monitoraggio e una registrazione dei dati davvero semplici. Labwise® è caratterizzato da una visualizzazione grafica delle prestazioni del controller durante l'esecuzione di un programma, dispone di una funzione di scansione e di scala in tempo reale della visualizzazione grafica e consente di registrare i dati per futuri richiami e analisi. Il software Labwise® controlla la velocità della pompa per le unità della serie GP200/TXF200 e viene eseguito su un computer. È possibile configurare la lingua desiderata fra: inglese, francese, tedesco, spagnolo o italiano.
Le funzioni di configurazione includono:
Impostazione della temperatura con allarme per sovra/sottotemperatura (l'allarme può essere configurato in modo tale da attivare un relè)
Impostazione del timer per: tempi di reazione, avvio ritardato e arresto
Controllo dei relè di uscita per l'azionamento di apparecchi ausiliari.
Funzioni di programmazione:
I valori del programma possono essere configurati graficamente o numericamente con un massimo di 30 segmenti a programma
Configurazione del tempo di riscaldamento o di raffreddamento per raggiungere e configurare il numero di anse, da 1 a 254, o infinite anse tra i punti selezionati.
Specifications
- Descrizione:Software Labwise® Control e Analysis. Con cavo USB e RS232
- Seq:15
- Per:GR150, GP200, TX150, TXF200
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..