Scambiatore di calore, CW5
462-8269
- Descrizione:Scambiatore di calore, CW5
- Conf:1
- Per:ST5, ST12, ST18, ST26 and ST38 water baths
Scambiatore di calore a serpentina accessorio per utilizzi con bagni ad acqua riscaldati a circolazione Grant. La serpentina è stata progettata per essere collegata a un'alimentazione di acqua di raffreddamento di rubinetto o a un termostato a circolazione refrigerante.
- Temperature range 2 °C above the temperature of the coolant
- Coil Ø×L (mm): 77×55
- Pipe bore inlet/outlet (mm): 7
Coil Øxl (mm): 77x55
Pipe bore inlet/outlet (mm): 7