Refrigeratori a circolazione, gamma DLK
Supplier: LAUDA
Certificates
About this item
I refrigeratori a circolazione aggiungono a qualsiasi tipo di termostato collegamenti a una pompa per un effetto di raffreddamento termostatico di alta qualità e consentono il funzionamento al di sotto della temperatura ambiente. Il refrigeratore a circolazione si arresta automaticamente allo spegnimento del termostato collegato serie Proline, Ultra o Ecoline (controller E 300). In questo modo il refrigeratore a circolazione viene protetto dal congelamento o dal funzionamento a secco. Le unità sono dotate di scambiatori di calore e serpentine di raffreddamento in acciaio inox.
- Convenienti ed ecocompatibili, non comportano spreco o inquinamento dell'acqua di rete
- Raffreddamento affidabile e riproducibile, indipendente dalla temperatura ambiente o dalla pressione
- Unità di raffreddamento sigillate ermeticamente, con misure anti corrosione per un raffreddamento che non richiede manutenzione
- Collegamento di controllo per l'alimentazione di rete per DLK 10 e DLK 25
- DLK 45 permette il raffreddamento proporzionale quando collegato a termostati con controller P, DLK 45 CAN con termostati Proline
Caution: Nota: capacità refrigerante a +20, 0, -10, -20, -30 e -40 °C.
Frequently Bought Together