Ricircolatore di raffreddamento, FD200
Catalog # 461-3170
Supplier: JULABO GmbH
Specifications
- Range di temperatura:10...30 °C
- L×P×A:180×270×390 mm
- Potenza di raffredd.:0,22; 0,18 kW
- Conf:1
- Cost. temp.:- °C
- Tipo:FD200
Specifications
About this item
I ricircolatori di raffreddamento FD sono utilizzati per il raffreddamento continuo in un sistema a circuito chiuso e devono quindi essere collegati alla linea di ritorno di un termostato a circolazione. Questi apparecchi compatti e facili da usare sono adatti a diversi tipi di applicazioni di raffreddamento.
- Facilmente trasportabili all'interno del laboratorio grazie alle comode maniglie
Caution: N.B.: Capacità di raffreddamento a 20 e 10 °C.