VWR®, Refrigeratori a circolazione
Questi refrigeratori a circolazione sono a basso impatto ambientale e consumo ridotto di acqua e dispongono di affidabili mezzi di controllo della temperatura dei liquidi in vasche aperte o sistemi a circuito chiuso. Offrono elevate prestazioni di raffreddamento a basso costo. Con un intervallo di temperatura da −10 a +40 °C, sono ideali per molte applicazioni di processo e di routine.
- Prestazioni di raffreddamento eccezionali e ampio range di temperatura da -10 a +40 °C
- Display digitale ultra largo per semplice lettura, anche a distanza, della temperatura impostata, della portata e/o della pressione
- Allarme acustico e visivo in caso di mancato mantenimento dei parametri impostati
- Limiti di alta/bassa temperatura regolabili, funzione di allarme di basso livello del fluido, stabilità della temperatura con funzione di calibrazione semplice da eseguire e interfacce opzionali per diverse funzioni, ad esempio controllo a distanza
Sono disponibili due versioni di pompa, con un’ampia scelta di volumi di raffreddamento e dimensioni del compressore per applicazioni speciali. I dispositivi sono caratterizzati da display LED luminosi e facilmente programmabili, leggibili in modo chiaro e confortevole. Le pompe centrifughe standard accoppiate magneticamente (serie MD) generano un’elevata portata a una pressione relativamente bassa. Le pompe a spostamento positivo (serie PD) hanno una portata inferiore ma forniscono pressioni più elevate e regolabili per applicazioni più esigenti. Il sistema modulante mantiene temperature stabili anche in condizioni di carico fluttuanti. I refrigeratori a circolazione garantiscono una stabilità di temperatura di ±0,1 °C.
Dimensioni esterne (L×A×P): 368×575×702 mm.
Portata massima/pressione massima:
Modelli MD: 14,7 L/min, 0,66 bar
Modelli PD: 3,6 L/min, 5,7 bar
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Forniti con raccordi di ingresso e uscita NPT bloccabili da ½" e rotelle bloccabili. Ogni unità viene fornita completa di tre spine: EU, UK e CH per l'uso in tutta Europa. Per ulteriori dettagli su opzioni e accessori, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Confezione:
Attenzione: * Capacità refrigerante a +20, +10 e 0 °C
Documents
VWR® for baths, thermostats and circulators
Letteratura sul prodotto
- Seq:03
- Potenza di raffredd.:1,18/0,96/0,6* kW
- Tipo:1173MD
- Cat. No.:462-7035
- Environmentally Preferable:Efficienza dell'acqua