Registratori grafici di temperatura, SK4 e SL4
Supplier: DICKSON
Certificates
About this item
Questi registratori di temperatura autonomi offrono una registrazione costante delle temperature con un tempo di risposta medio di 11 minuti per arrivare al 63% del fondo scala. Alimentati da una batteria AA, vengono utilizzati per il monitoraggio e la preparazione di scorte di vaccini, alimenti e prodotti farmaceutici. I modelli SL4 sono completi di schermo LCD per la visualizzazione dei dati. Lungh.×Largh.: 48×16 mm.
- Portatile e semplice da utilizzare: per registrazioni a lungo termine durante lo stoccaggio, il trasporto o la spedizione
- Sportello a cerniera
- Altri grafici disponibili su richiesta
W×D×H: 132×132×61 mm
Weight: 295 g
Charts
Product Information
Frequently Bought Together