Microcentrifuga, refrigerata, 5417R
521-0000
- Capacità max.:6 strip da 5 o 8 provette e fino a 30 provette da 1,5/2,0 ml
- Velocità massima:16400 min⁻¹
- Livello di rumorosita:<60 dB(A)
- Temperatura:–9...+40 °C
- Descrizione:Microcentrifuga 5417R, refrigerata
- Modello:5417R
- RCF massima:25000 ×g
- Tempo di accelerazione/frenata:10/12 s
- Peso:35 kg
- L×P×A:310×600×250 mm
- Conf:1
Microcentrifuga da banco refrigerata con display digitale di facile lettura e timer fino a 99 minuti o funzionamento continuativo.
- Tastierino a membrana in rilievo per un funzionamento semplice
- Funzione di ciclo breve con velocità di rotazione preselezionata
- Impostazioni per min-1 o RCF regolabili secondo necessità (da 500 min-1 in incrementi di 100 min-1)
- Rilevamento automatico degli sbilanciamenti
- Funzione di raffreddamento rapido: da temperatura ambiente a +4 °C in circa 15 min
: Rotori e accessori sono disponibili separatamente