VWR® MiniStar silverline, Microcentrifuga
MiniStar silverline è idonea per tutte le applicazioni che non necessitano di un numero di giri estremamente elevato, come ad es. per la microfiltrazione e la separazione cellulare; utilizzabile anche in camera fredda. Sul retro della centrifuga è presente un interruttore ON/OFF.
- Struttura compatta e funzionamento silenzioso
- Avvio e arresto in pochi secondi
- Uso semplice, sia per 8 microprovette che per 4 strip da PCR
: MiniStar silverline viene fornita con un rotore per 8 provette da 1,5/2,0 ml, un rotore per 4 strip (8 da 0,2 ml), 8 adattatori per singole provette da 0,5 ml e 8 adattatori per singole provette da 0,4 ml.
Frequently Bought Together