Microcentrifughe ventilate/refrigerate, 5418 / 5418R (IVD)
Supplier: EPPENDORF
Certificates
About this item
Ideali per centrifugare un numero ridotto di campioni con prestazioni elevate.
- Estrema compattezza e silenziosità nel funzionamento
- Sistema pratico con due manopole di comando
- Rotore standard a 18 posizioni, con coperchio a tenuta di aerosol
- Pulsante per ciclo SHORT per centrifugazione rapida
- Apertura automatica del coperchio al termine dell'operazione
Delivery: Fornito con FA-45-18-11 rotore.
Related Information
Product Information
Frequently Bought Together