ContactUsLinkComponent
VWR® MiniArray, microcentrifuga
VWR® MiniArray, microcentrifuga
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® MiniArray, microcentrifuga
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 521-2851
  • Modello:
  • MiniArray
  • Capacità max.:
  • 2 portaoggetti
  • Velocità massima:
  • 4000 min⁻¹
  • RCF massima:
  • 1216 ×g
  • Livello di rumorosita:
  • 57 dB(A)
  • L×P×A:
  • 132×155×110 mm
  • Peso:
  • 0.75