Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Centrifughe
Rotori
Rotori per 5430/5430 R
Rotori per 5430/5430 R
521-2009
:
EPPENDORF
Rotori per 5430/5430 R
521-2009
:
EPPENDORF
Descrizione:
Rotore ad angolo fisso a tenuta anti aerosol FA-45-30-11, 30×1,5/2,0 ml, con coperchio in alluminio e rivestimento in PTFE
Seq:
12
Conf:
1