Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for concentrator plus
Distanziale per funzionamento sandwich dei rotori ad angolo fisso, per rotori F-45-72-8 e F-45-48-11
Codice catalogo 700-1384
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Accessories for concentrator plus
Codice catalogo 700-1384
Nome del fornitore:  EPPENDORF
   Produzione a basso impatto
Accessories for concentrator plus
Accessories for concentrator plus
Distanziale per funzionamento sandwich dei rotori ad angolo fisso, per rotori F-45-72-8 e F-45-48-11
Price
SFr. 36.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Distanziale per funzionamento sandwich dei rotori ad angolo fisso, per rotori F-45-72-8 e F-45-48-11
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    700-1384
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001