Accessori per termoreattori Spectroquant® serie TR
1.71203.0001
: Merck
- Descrizione:Sensore di temperatura per TR420 e TR620
- Conf:1
Il termosensore misura la temperatura corrente nel foro del blocco del termoreattore e la confronta con il valore specificato. I risultati possono essere trasmessi a un PC per documentazione. Sistema ottimale ben bilanciato.