Termoreattori, serie TR Spectroquant®
Supplier: Merck
Certificates
About this item
Affidabilità, velocità, precisione e compatibilità futura con la vasta gamma di kit Spectroquant® sono le caratteristiche inconfondibili dei termoreattori Merck, unite alla massima semplicità di funzionamento e sicurezza per l'utente.
- Termoreattore con coperchio di sicurezza integrato
- Display a cristalli liquidi per temperatura e tempo
- Sette programmi tempo-temperatura fissi con spegnimento automatico al termine del tempo di riscaldamento
- Impostazioni della temperatura: 148, 120 e 100 °C; il modello TR620 è dotato di due zone di riscaldamento con impostazione e controllo indipendente
- Tutti i termoreattori sono adatti per la determinazione di COD, TOC e livelli totali di piombo, cadmio, cromo, cianuro, ferro, rame, nichel, fosforo, argento, azoto e zinco
Il sistema di termoreattori Spectroquant® si combina perfettamente con la gamma Spectroquant® di test di digestione con reagenti o in cuvetta.
Specifications
- Catalog No:
- 1.71200.0001
- 1.71202.0001
- 1.71201.0001
- Modello:
- TR320
- TR620
- TR420
- Zone di riscaldamento:
- 1
- 2 separate temperature selectable zones
- 1
- Regolazione della temperatura:
- 3 fixed temperatures 100, 120 and 148 ±1 °C
- Up to 170 ±1 °C
- Up to 170 ±1 °C
- Tempo:
- As per 8 programs
- 0 - 180 minutes selectable
- 0 - 180 minutes, selectable
- Opzioni:
- -
- Thermosensor: Heating block integrated monitoring
- Thermosensor: Heating block integrated monitoring
- Collegamento RS232:
- -
- √
- √
- Programmi selezionabili:
- 8 programs: 148 °C (20 min or 120 min), 150 °C (120 min), 120 °C (30 min, 60 min or 120 min), 100 °C (60 min)
- 8 pre-set programs as per TR320 plus 8 user-defined programs
- 8 pre-set programs as per TR320 plus 8 user-defined programs