Bagni termostatici a secco con controllo digitale, BTD
460-0267
- Potenza di riscaldamento:0,2 kW
- Numero di blocchi:1
- Range di temperatura:RT* +5...100 °C
- Peso:2,5 kg
- L×P×A:210×230×110 mm
- Conf:1
- Cost. temp.:±0,1 °C
- Tipo:BTD
Bagno a secco digitale riscaldante compatto con blocco circolare fisso. Apparecchio dotato di controllo digitale, display a 2 righe per un'impostazione semplice e precisa della temperatura e del tempo, oltre alla possibilità di visualizzare sul display lo stato di funzionamento effettivo dello strumento. Il blocco in alluminio è alloggiato in una struttura in plastica chimicamente resistente, robusta e facile da pulire. Per ciascun blocco la risoluzione del display è di 0,1 °C.
- Range di temperatura di lavoro compreso tra temperatura ambiente +5 e 100 °C
- Possibilità di inserire nel blocco fino a 49 microprovette contemporaneamente: 24 da 1,5/2,0 ml, 15 da 0,5 ml e 10 da 0,2 ml
- Timer da 1 min a 96 h con allarme acustico
- Serpentina potente per un rapido riscaldamento da 25 °C a 100 °C in soli 15 minuti
- Termofusibile per sovratemperatura
Uniformità della temperatura a 37 °C: ±0,1 °C.
: * RT = Temperatura ambiente
N.B.: Il valore di stabilità della temperatura sopra indicato si riferisce a temperature di 37 °C.
N.B.: Il valore di stabilità della temperatura sopra indicato si riferisce a temperature di 37 °C.