Blocchi in alluminio per riscaldatori a blocchi Stuart
Catalog # 460-2116
Supplier: Cole Parmer
Specifications
- N. di fori:12
- Descrizione:Blocco sostituibile
- Seq:06
- L×P×A:75×95×50 mm
- Profondità:47 mm
- Conf:1
- Dimensione pozzetto:16,5 Ø mm
Specifications
About this item
In alluminio anodizzato, tutti i blocchi tranne 460-0017 e 460-0014 misurano L×P×A 75×95×50 mm e sono pertanto utilizzabili in qualsiasi combinazione.
- I blocchi sono dotati di un foro dedicato per l'inserimento di un termometro, se necessario