Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Blocco intercambiabile, Provette microcentrifuga da 0,5 ml, 30, 27 mm, 75×95×50 mm
Codice catalogo 460-0049
Nome del fornitore:   Cole-Parmer
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Codice catalogo 460-0049
Nome del fornitore:  Cole-Parmer
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Blocco intercambiabile, Provette microcentrifuga da 0,5 ml, 30, 27 mm, 75×95×50 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
Ordering information: A wide variety of blocks are available, please enquire for details of more block options.
Specifiche
  • N. di fori:
    30
  • Descrizione:
    Blocco intercambiabile
  • Seq:
    04
  • L×P×A:
    75×95×50 mm
  • Profondità:
    27 mm
  • Per:
    Provette microcentrifuga da 0,5 ml