ContactUsLinkComponent
Multifunctional cooling thermoshakers, MKR 13 and MKR 23
Multifunctional cooling thermoshakers, MKR 13 and MKR 23
Supplier:  HAEP LABOR
Certificates
undefined
Multifunctional cooling thermoshakers, MKR 13 and MKR 23
Supplier:  HAEP LABOR
Specifications
  • Catalog No:
  • HAEP980123003
  • Modello:
  • MKR 13
  • Movimento di agitazione:
  • Orbital
  • Accuratezza incubazione:
  • ±0,1
  • Range di controllo della temperatura:
  • 16 below ambient to +100 °C
  • Regolazione della temperatura:
  • −10...+105 °C
  • Velocità di riscaldamento:
  • 6 °C/min
  • Velocità di raffreddamento:
  • 12,0 °C/min
  • Potenza riscaldante:
  • 130 W
  • L×P×A:
  • 220×330×144 mm
  • Peso:
  • 9 kg
  • Ampiezza di agitazione:
  • 3 mm
  • N. di blocchi:
  • 1
  • Range di velocità di miscelazione:
  • 200 - 1500 min⁻¹