Orders LinkContactUsLinkComponent
Barometro digitale, 511
Barometro digitale, 511
300 - 1200 hPa, ±3,0 hPa %, 0,1 hPa, 119×46×25 mm, 90 g
Codice catalogo 620-3303
Nome del fornitore:   Testo
Barometro digitale, 511
Codice catalogo 620-3303
Nome del fornitore:  Testo
Barometro digitale, 511
Barometro digitale, 511
300 - 1200 hPa, ±3,0 hPa %, 0,1 hPa, 119×46×25 mm, 90 g
Price
SFr. 226.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pocket absolute pressure meter. Estremamente maneggevole, piccolo e di facile impiego, questo barometro consente misurazioni della pressione atmosferica e dell'altitudine barometrica. Il display retroilluminato ne completa l'allestimento.
  • Eight switchable pressure units: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi
  • Barometric altitude measurement
Informazioni per l'ordine: fornito con cappuccio protettivo, cinghia da polso, supporto da cintura e 2 batterie alcaline AAA, per circa 500 ore di utilizzo senza illuminazione del display.
Specifiche
  • Range di misura:
    300 - 1200 hPa
  • Risoluzione:
    0,1 hPa
  • Peso:
    90 g
  • L×P×A:
    119×46×25 mm
  • Accuratezza:
    ±3,0 hPa %