Bilance portatili, CS
Codice catalogo
Vai a
Product Details & Documents
Bilancia economica con robusto alloggiamento in plastica e display LCD. Utilizzabile sia con adattatore di corrente che con alimentazione a batteria, con funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico e indicatore di batteria in esaurimento.
- Selezione delle unità di pesatura
- Piatto di pesata rimovibile in acciaio inox
- Funzionamento semplice tramite due pulsanti, calibrazione esterna
- Leggere e portatili
- Protezione meccanica e elettronica da sovraccarico
Informazioni per l'ordine: Supplied with 3×AA batteries and AC adapter.
Documents
65500-204
Immagini 360
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adattatore di rete universale per bilance portatili Ohaus serie CS, CLAdattatore di rete universale per bilance portatili Ohaus serie CS, CLOHAU46001724Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 36.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit di spine per adattatore di rete universaleKit di spine per adattatore di rete universaleOHAU46001779Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 15.10