Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Nome del fornitore:   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Nome del fornitore:  Essity
Certificates
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
28 varianti
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
Product Family Options
Rotoli Mini-Centrefeed per dispenser M1
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×L
    Per
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 115-1394
    Panni Centrefeed, Tork Mini, 1 velo, non forati
    Panni Centrefeed, Tork Mini, 1 velo, non forati
    bianco
    120 m × 215 mm
    M1
    11 rotoli da 120 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 11 ROU
    1 * 11 ROU - SFr. 151.00
    SFr. 151.00
    1 * 11 ROU
       SFr. 151.00
  • 115-1263
    Panni Centrefeed, Tork Plus Mini, 2 veli, forati (350×215 mm)
    Panni Centrefeed, Tork Plus Mini, 2 veli, forati (350×215 mm)
    bianco
    75 m × 215 mm
    M1
    11 rotoli da 75 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 11 ROU
    1 * 11 ROU - SFr. 322.00
    SFr. 322.00
    1 * 11 ROU
       SFr. 322.00
Rotoli Centrefeed per dispenser M2
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×L
    Per
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 115-1697
    Panni Centrefeed, M-roll, 1 velo, non forati
    Panni Centrefeed, M-roll, 1 velo, non forati
    naturale
    350 m × 200 mm
    M2
    6 rotoli da 350 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 65.80
    SFr. 65.80
    1 * 6 ROU
       SFr. 65.80
  • 115-0210
    Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 1 velo, non perforati
    Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 1 velo, non perforati
    bianco
    300 m ×200 mm
    M2
    6 bobine da 300 pezzi
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 97.50
    SFr. 97.50
    1 * 6 ROU
       SFr. 97.50
  • 115-0213
    Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 2 velo, perforati (350×200 mm)
    Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 2 velo, perforati (350×200 mm)
    bianco
    160 m × 200 mm
    M2
    6 bobine da 160 pezzi
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 157.00
    SFr. 157.00
    1 * 6 ROU
       SFr. 157.00
  • 115-0209
    Rotoli con strappo centrale, Tork, ad 1 velo, non perforati
    Rotoli con strappo centrale, Tork, ad 1 velo, non perforati
    bianco
    275 m × 215 mm
    M2
    6 bobine da 275 pezzi
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 6 ROU
       SFr. 143.00
  • 115-1599
    Panni Centrefeed, Tork, 1 velo, non forati
    Panni Centrefeed, Tork, 1 velo, non forati
    blu
    320 m × 200 mm
    M2
    6 rotoli da 320 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 109.00
    SFr. 109.00
    1 * 6 ROU
       SFr. 109.00
  • 115-0333
    Rotoli con strappo centrale, Tork, ad 1 velo, perforati (350×200 mm)
    Rotoli con strappo centrale, Tork, ad 1 velo, perforati (350×200 mm)
    bianco
    165 m × 195 mm
    M2
    6 rotoli da 165 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 97.20
    SFr. 97.20
    1 * 6 ROU
       SFr. 97.20
  • 115-2409
    Rotoli con strappo centrale, Tork Plus, a 2 veli, perforati (350×215 mm)
    Rotoli con strappo centrale, Tork Plus, a 2 veli, perforati (350×215 mm)
    bianco
    160 m × 245 mm
    M2
    6 bobine da 160 pezzi
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 156.00
    SFr. 156.00
    1 * 6 ROU
       SFr. 156.00
  • 115-1598
    Panni Centrefeed, Tork Plus, 2 veli, forati (450×350 mm)
    Panni Centrefeed, Tork Plus, 2 veli, forati (450×350 mm)
    blu
    157 m ×200 mm
    M2
    6 rotoli da 157 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 109.00
    SFr. 109.00
    1 * 6 ROU
       SFr. 109.00
  • 115-1606
    Panni per estrazione centrale, Tork Plus, 2 veli, forati (339×235 mm)
    Panni per estrazione centrale, Tork Plus, 2 veli, forati (339×235 mm)
    bianco
    125 m × 235 mm
    M2
    Rotoli 6×125 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - SFr. 129.00
    SFr. 129.00
    1 * 6 ROU
       SFr. 129.00
Panni in rotolo per dispenser W1/W2
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×L
    Per
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 115-1603
    Panni, rotolo Tork Basic Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
    Panni, rotolo Tork Basic Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
    bianco
    340 m × 235 mm
    W1/W2
    2 rotoli da 340 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 65.30
    SFr. 65.30
    1 * 2 ROU
       SFr. 65.30
  • 115-1602
    Panni, Tork Basic, 2 veli, forati (340×369 mm)
    Panni, Tork Basic, 2 veli, forati (340×369 mm)
    bianco
    680 m × 369 mm
    W1
    1 rotolo da 680 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 111.00
    SFr. 111.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 111.00
  • 115-1601
    Panni, Tork Basic, 2 veli, forati (340×235 mm), con rilievo
    Panni, Tork Basic, 2 veli, forati (340×235 mm), con rilievo
    bianco
    510 m × 235 mm
    W1
    2 rotoli da 510 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 78.70
    SFr. 78.70
    1 * 2 ROU
       SFr. 78.70
  • 115-0334
    Panni, Tork, ad 1 velo, non perforati
    Panni, Tork, ad 1 velo, non perforati
    bianco
    1000 m × 245 mm
    W1
    1 bobina da 1000 pezzi
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 90.10
    SFr. 90.10
    1 * 1 ROU
       SFr. 90.10
  • 115-0219
    Panni, rotolo Tork Combi, 1 velo, forati (400×245 mm)
    Panni, rotolo Tork Combi, 1 velo, forati (400×245 mm)
    bianco
    460 m × 25 mm
    W1/W2
    2 rotoli da 460 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 2 ROU
       SFr. 154.00
  • 115-0637
    Panni, rotolo Tork Plus, 2 veli, forati (340×235 mm)
    Panni, rotolo Tork Plus, 2 veli, forati (340×235 mm)
    bianco
    510 m × 235 mm
    W1
    1 rotolo da 510 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 87.00
    SFr. 87.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 87.00
  • 115-0215
    Panni, rotolo Tork Plus, 2 veli, forati (340×369 mm)
    Panni, rotolo Tork Plus, 2 veli, forati (340×369 mm)
    blu
    510 m × 370 mm
    W1
    1 rotolo da 510 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 155.00
  • 115-3109
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, Performance, 2 veli, forati (340×235 mm)
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, Performance, 2 veli, forati (340×235 mm)
    bianco
    255 m × 235 mm
    W1/W2
    Rotoli 2×255 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 79.80
    SFr. 79.80
    1 * 2 ROU
       SFr. 79.80
  • 115-0635
    Panni, rotolo Tork Heavy-Duty Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
    Panni, rotolo Tork Heavy-Duty Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
    bianco
    170 m × 235 mm
    W1/W2
    2 rotoli da 170 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 79.40
    SFr. 79.40
    1 * 2 ROU
       SFr. 79.40
  • 115-1604
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×258 mm)
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×258 mm)
    bianco
    255 m × 258 mm
    W1/W2/W3
    1 rotolo da 255 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 45.70
    SFr. 45.70
    1 * 1 ROU
       SFr. 45.70
  • 115-0636
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×235 mm)
    blu
    255 m × 235 mm
    W1/W2
    2 rotoli da 255 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 2 ROU
       SFr. 104.00
  • 115-1607
    Panni, rotolo Tork Heavy-Duty, 2 veli, forati (340×369 mm)
    Panni, rotolo Tork Heavy-Duty, 2 veli, forati (340×369 mm)
    bianco
    340 m × 369 mm
    W1
    1 rotolo da 340 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 123.00
  • 115-3112
    Panni, rotolo Tork Heavy-Duty, 2 veli, forati (340×369 mm)
    Panni, rotolo Tork Heavy-Duty, 2 veli, forati (340×369 mm)
    blu
    340 m × 369 mm
    W1
    1 rotolo da 340 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 81.70
    SFr. 81.70
    1 * 1 ROU
       SFr. 81.70
  • 115-0656
    Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty, 3 veli, forati (340×369 mm)
    Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty, 3 veli, forati (340×369 mm)
    blu
    255 m × 369 mm
    W1
    1 rotolo da 255 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 131.00
    SFr. 131.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 131.00
  • 115-0633
    Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty Combi, 3 veli, forati (340×235 mm)
    Panni, rotolo Tork Industrial Heavy-Duty Combi, 3 veli, forati (340×235 mm)
    blu
    119 m × 235 mm
    W1/W2
    2 rotoli da 119 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 74.80
    SFr. 74.80
    1 * 2 ROU
       SFr. 74.80
  • SCAA473382
    Wipes, Tork Heavy-Duty Combi roll, 1 ply, perforated (335×255 mm), with embossing
    Wipes, Tork Heavy-Duty Combi roll, 1 ply, perforated (335×255 mm), with embossing
    117,3 m × 255 mm
    W1/W2
    2×117,3 m roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - SFr. 94.90
    SFr. 94.90
    1 * 2 ROU
       SFr. 94.90
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×L
    Per
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 115-1264
    Centrefeed wipes, Tork Basic Mini, 1 ply, unperforated
    Centrefeed wipes, Tork Basic Mini, 1 ply, unperforated
    bianco
    120 m ×215 mm
    M1
    11×120 m rolls
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 11 ROU
    1 * 11 ROU - SFr. 102.00
    SFr. 102.00
    1 * 11 ROU
       SFr. 102.00