VWR® Spec-Wipe® 3, salviette per camere bianche, non tessuto, sterili
Catalog # 115-0033
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Confezione:20 panni/sacchetto interno, 5 sacchetti interni per sacchetto esterno
- Descrizione:Spec-Wipe® 3
- L×L:300×300 mm
- Modello:Spec-Wipe® 3
- Fibre (>100 µm):14,8×10³/m²
- Grammatura:67 g/m²
- Formazione di particelle (>=0,5 µm):17,1 × 10⁶/m²
- Potere assorbente - estrinseco:335 ml/m²
- Potere assorbente - velocità:1 s
- Potere assorbente - intrinseco:4,82 ml/g
- Estraibili - con acqua deionizzata:0,056 g/m²
- Estraibili - con alcool isopropilico:0,015 g/m²
- Ioni - sodio:11,2 ppm
- Ioni - cloruro:7,8 ppm
- Conf:100
Specifications
About this item
Queste salviette per camere bianche sono realizzate in poliestere e cellulosa.
- Non testurizzato
- Idroaggrovigliato senza l'uso di prodotti chimici, riduce la contaminazione ionica
- Sterilizzato mediante radiazioni gamma al SAL (livello di garanzia della sterilità) di 10⁻⁶
Progettato per la pulizia di banchi a flusso laminare, superfici di camere bianche, articoli in quarzo e apparecchiature di processo generali. Adatto per l'industria farmaceutica e biotecnologica.
Adatto per l'uso in camere bianche di grado A, ISO 5.
Colore Bianco
Certifications: In conformità con le linee guida ANSI/AAMI/ISO 11137 e AMMI TIR 27 sul metodo VDmax.