ContactUsLinkComponent
Panni di carta de cleanroom, Polywipe-C
Panni di carta de cleanroom, Polywipe-C
Supplier:  CONTEC
Certificates
undefined
Panni di carta de cleanroom, Polywipe-C
Supplier:  CONTEC
Specifications
  • Catalog No:
  • CONTPC-1212
  • Grammatura:
  • 116 g/m²
  • Potere assorbente - estrinseco:
  • 292 ml/m²
  • Potere assorbente - intrinseco:
  • 2,6 ml/g
  • Potere assorbente - velocità:
  • 1 s
  • Estraibili - con acqua deionizzata:
  • 0,006 g/m²
  • Estraibili - con alcool isopropilico:
  • 0,011 g/m²
  • Fibre (>100 µm):
  • 5,4×10³/m²
  • Formazione di particelle (>=0,5 µm):
  • 3,7 × 10⁶/m²
  • Ioni - cloruro:
  • 0,105 ppm
  • Ioni - sodio:
  • 0,386 ppm