Salviette per cleanroom Texwipe®
Informazioni su questo articolo
Texwipe® è una salvietta in cotone robusta, a doppio lato, con trama a saia tessuta in una sezione trasversale di 118×60 fili per pollice quadrato. Il prodotto è realizzato con filato di cotone lungo e stabile per eliminare fibre libere sulle superfici del tessuto. Ideale per la pulizia di apparecchiature per forni di diffusione nella produzione di wafer e altre apparecchiature in aree in cui le alte temperature impediscono l’uso di salviette sintetiche.
- Privo di additivi chimici come candeggianti, riempitivi di amido o leganti
- Taglio in sbieco per garantire che i bordi non si sfilaccino né rilascino pelucchi
- Forte, resistente al calore, assorbente e tollerante ai prodotti chimici, adatto a un’ampia varietà di applicazioni critiche
Colore: Bianco
Dati accurati al momento della pubblicazione, gli ultimi risultati di test e i metodi di prova sono disponibili sul sito web del fornitore.
:
:
5 varianti
Product Details & Documents
Texwipe® è una salvietta in cotone robusta, a doppio lato, con trama a saia tessuta in una sezione trasversale di 118×60 fili per pollice quadrato. Il prodotto è realizzato con filato di cotone lungo e stabile per eliminare fibre libere sulle superfici del tessuto. Ideale per la pulizia di apparecchiature per forni di diffusione nella produzione di wafer e altre apparecchiature in aree in cui le alte temperature impediscono l’uso di salviette sintetiche.
- Privo di additivi chimici come candeggianti, riempitivi di amido o leganti
- Taglio in sbieco per garantire che i bordi non si sfilaccino né rilascino pelucchi
- Forte, resistente al calore, assorbente e tollerante ai prodotti chimici, adatto a un’ampia varietà di applicazioni critiche
Colore: Bianco
Dati accurati al momento della pubblicazione, gli ultimi risultati di test e i metodi di prova sono disponibili sul sito web del fornitore.
:
:
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 115-0468
- TEXWTX312
- TEXWTX312_U
- TEXWTX304
- TEXWTX306
- TEXWTX309
- Grammatura:
- 184 g/m²
- 184 g/m²
- 184 g/m²
- 184 g/m²
- 184 g/m²
- 184 g/m²
- Assorbenza:
- 250 ml/m²
- 250 ml/m²
- 250 ml/m²
- 250 ml/m²
- 250 ml/m²
- 250 ml/m²
- Potere assorbente - velocità:
- 5 s
- 5 s
- 5 s
- 5 s
- 5 s
- 5 s
- Estraibili - con acqua deionizzata:
- 0,16 g/m²
- 0,16 g/m²
- 0,16 g/m²
- 0,16 g/m²
- 0,16 g/m²
- 0,16 g/m²
- Estraibili - con alcool isopropilico:
- 0,28 g/m²
- 0,28 g/m²
- 0,28 g/m²
- 0,28 g/m²
- 0,28 g/m²
- 0,28 g/m²
- Fibre (>100 µm):
- 90000/m²
- 90000/m²
- 90000/m²
- 90000/m²
- 90000/m²
- 90000/m²
- Formazione di particelle (>=0,5 µm):
- 75×10⁶/m²
- 75×10⁶/m²
- 75×10⁶/m²
- 75×10⁶/m²
- 75×10⁶/m²
- 75×10⁶/m²
- Ioni - cloruro:
- 2,5 ppm
- 2,5 ppm
- 2,5 ppm
- 2,5 ppm
- 2,5 ppm
- 2,5 ppm
- Ioni - potassio:
- 1,0 ppm
- 1,0 ppm
- 1,0 ppm
- 1,0 ppm
- 1,0 ppm
- 1,0 ppm
- Ioni - sodio:
- 35 ppm
- 35 ppm
- 35 ppm
- 35 ppm
- 35 ppm
- 35 ppm
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTipoPerL×LConfezioneDisponibilitàPrice
- 115-0468TX304Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.115-0468ModelloGrammatura184 g/m²Assorbenza250 ml/m²Potere assorbente - velocità5 sEstraibili - con acqua deionizzata0,16 g/m²Estraibili - con alcool isopropilico0,28 g/m²Fibre (>100 µm)90000/m²Formazione di particelle (>=0,5 µm)75×10⁶/m²Ioni - cloruro2,5 ppmIoni - potassio1,0 ppmIoni - sodio35 ppm - TEXWTX312TX312Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.TEXWTX312ModelloGrammatura184 g/m²Assorbenza250 ml/m²Potere assorbente - velocità5 sEstraibili - con acqua deionizzata0,16 g/m²Estraibili - con alcool isopropilico0,28 g/m²Fibre (>100 µm)90000/m²Formazione di particelle (>=0,5 µm)75×10⁶/m²Ioni - cloruro2,5 ppmIoni - potassio1,0 ppmIoni - sodio35 ppm - TEXWTX312_UTX312TX312bianco310×310 mm150 wipes/bag (double bagged)Discontinued-Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.TEXWTX312_UModelloGrammatura184 g/m²Assorbenza250 ml/m²Potere assorbente - velocità5 sEstraibili - con acqua deionizzata0,16 g/m²Estraibili - con alcool isopropilico0,28 g/m²Fibre (>100 µm)90000/m²Formazione di particelle (>=0,5 µm)75×10⁶/m²Ioni - cloruro2,5 ppmIoni - potassio1,0 ppmIoni - sodio35 ppm - TEXWTX304TX304TX304bianco100×100 mm1200 salviette/sacco (4 sacchetti interni da 300 salviette)Log in per disponibilità1 * 6 STSFr. 1’260.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.TEXWTX304ModelloGrammatura184 g/m²Assorbenza250 ml/m²Potere assorbente - velocità5 sEstraibili - con acqua deionizzata0,16 g/m²Estraibili - con alcool isopropilico0,28 g/m²Fibre (>100 µm)90000/m²Formazione di particelle (>=0,5 µm)75×10⁶/m²Ioni - cloruro2,5 ppmIoni - potassio1,0 ppmIoni - sodio35 ppmNew Product - TEXWTX306TX306TX306bianco150×150 mm600 salviette/sacco (2 sacchetti interni da 300 salviette)Log in per disponibilità1 * 6 STSFr. 1’280.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.TEXWTX306ModelloGrammatura184 g/m²Assorbenza250 ml/m²Potere assorbente - velocità5 sEstraibili - con acqua deionizzata0,16 g/m²Estraibili - con alcool isopropilico0,28 g/m²Fibre (>100 µm)90000/m²Formazione di particelle (>=0,5 µm)75×10⁶/m²Ioni - cloruro2,5 ppmIoni - potassio1,0 ppmIoni - sodio35 ppmNew Product - TEXWTX309TX309TX309bianco230×230 mm300 salviette/sacco, 2 sacchetti interni da 150 salviette, 6 sacchi/cartoneLog in per disponibilità1 * 6 STSFr. 1’260.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.TEXWTX309ModelloGrammatura184 g/m²Assorbenza250 ml/m²Potere assorbente - velocità5 sEstraibili - con acqua deionizzata0,16 g/m²Estraibili - con alcool isopropilico0,28 g/m²Fibre (>100 µm)90000/m²Formazione di particelle (>=0,5 µm)75×10⁶/m²Ioni - cloruro2,5 ppmIoni - potassio1,0 ppmIoni - sodio35 ppmNew Product