Orders LinkContactUsLinkComponent
Joseph paper
Nome del fornitore:   PRAT DUMAS
Joseph paper
Nome del fornitore:  PRAT DUMAS
Certificates
Joseph paper
3 varianti
Product Details & Documents
Joseph paper is ideal for precise cleaning applications. Superior quality for wiping or packaging delicate objects.
  • Low linting
  • Absorbs liquids easily and quickly
L×W (mm): 350×500
Weight: 30 g/m²
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×L
    Disponibilità
    Price
  • 291-0014
    800 folded sheets
    800 folded sheets
    350×500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 800 ST
    1 * 800 ST - SFr. 241.00
    SFr. 241.00
    1 * 800 ST
       SFr. 241.00
  • 291-0015
    40 folded sheets
    40 folded sheets
    350×500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 56.00
    SFr. 56.00
    1 * 40 ST
       SFr. 56.00
  • PRATD500407
    500 folded sheets
    500 folded sheets
    350×500 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 500 ST
       SFr. 115.00